Stampa…
Hai cercato: Piastre riscaldanti
36  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Piastre riscaldanti compatte con superficie in ceramica resistente alle aggressioni chimiche e meccaniche. Il pannello di comando rialzato riduce al m...
Codice catalogo: (442-1269)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI442-1269
Descrizione: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VELPF20700610)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F20700610
Codice articolo locale: VELPF20700610
Descrizione: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (453-0145)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F20700430
Codice articolo locale: VELPF20700430
Descrizione: Piastre riscaldanti con piastre in lega di alluminio rivestito, per una distribuzione uniforme del calore. Scelta di modelli con una o due piastre.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VELPF20700553)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F20700553
Codice articolo locale: VELPF20700553
Descrizione: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: Piastre riscaldanti compatte con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con le fuor...
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
Descrizione: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Codice catalogo: (552-0006)
Fornitore: CAMAG
Codice articolo fornitore: 022.3306
Codice articolo locale: CAMA022.3306
Descrizione: La piastra riscaldante per lastre TLC è stata progettata per riscaldare le lastre a una data temperatura e assicurare una temperatura omogenea in tutt...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descrizione: These hotplates feature a raised display design which protects the electronics from any liquid spills.
Codice catalogo: (STUA04801-08)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: 04801-08
Codice articolo locale: STUA04801-08
Descrizione: Impervious to chemical attack, even concentrated acids.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descrizione: These hotplates features a raised display design which protects the electronics from any liquid spills and units are available with a choice of cerami...
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Piastra in ceramica o piastra in lega di alluminio/silicio.
Fornitore: Corning
Descrizione: Corning® hotplates with Pyroceram® glass-ceramic top, rugged housing and heating elements and digital temperature display.
Codice catalogo: (OHAU30500533)
Fornitore: OHAUS
Codice articolo fornitore: 30500533
Codice articolo locale: OHAU30500533
Descrizione: Reliable hotplate with exceptional safety features for everyday use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BARN88880001)
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Codice articolo fornitore: 88880001
Codice articolo locale: BARN88880001
Descrizione: The RT2 Basic digital hotplate is equipped with hot top warning and built in temperature shut-off to provide accurate heating of samples and safety to...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (STUA04806-51)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: 04806-51
Codice articolo locale: STUA04806-51
Descrizione: Premium digital hotplates provide accurate heating with an advanced control algorithm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom