Stampa…
Regolatore di temperatura, MC242
Fornitore: Electrothermal
454-0042EA 450 EUR
454-0042
Regolatore di temperatura, MC242
Controller Controller di temperatura
Sistema di controllo della temperatura tipo on/off con percentuale ad una cifra decimale. raccomandato per CMU e reticelle di tessuto.
Recommended for use with CMU and cloth mantles.