Stampa…
Hai cercato: Mantelli riscaldanti
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Designed to determine the protein content of food.
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Fornitore: WINKLER GMBH
Descrizione: Per palloni a fondo sferico. Mantelli con camicia esterna filiforme in vetro seta (modelli WHG2H in silicato filiforme). I formati a partire da 500&nb...
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Fornitore: WINKLER GMBH
Descrizione: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Fornitore: WINKLER GMBH
Descrizione: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Fornitore: WINKLER GMBH
Descrizione: Heating mantle, WHU2ER 20000, SS plug, Volume matraccio: 20000 ml, 450 °C, Ø×A: 438×234 mm
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Codice catalogo: (454-0045)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: RE0250
Codice articolo locale: ELETRE0250
Descrizione: Heating mantle, RE0250, Volume matraccio: 250 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Codice catalogo: (ELET36013-14)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 36013-14
Codice articolo locale: ELET36013-14
Descrizione: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITGDH.WHM12216)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: DH.WHM12216
Codice articolo locale: WITGDH.WHM12216
Descrizione: Heating mantles with aluminium exterior and fabric interior. The integrated K-type thermo-sensor is basically embedded (except fabric mantles) which e...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom