  • Parametri
    • Articoli in magazzino (36)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Bruciatori a gas
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/73/18945273.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
Seleziona per:
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Riscaldatore, Bruciatore a gas, Temperatura max.: 1400 °C, Bruciatore a cartuccia con elemento di sicurezza, Per: Butano/propano
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Ottone nichelato.
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   [EN]CONNEXION TUBING G1/4 SCREWED LEFT H 1 * 1 pezzi
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Tipo DIN.
Codice catalogo: (USBE1424)
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1424
Codice articolo locale: USBE1424
Descrizione:   Riscaldatore, Bruciatore a gas, Temperatura max.: 1600 °C, High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve, without cartridge
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (451-0156)
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1422
Codice articolo locale: USBE1422
Descrizione:   Nickel plated brass Bunsen burner ideal for heating or sterilising instruments and laboratory glassware.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Ottone nichelato con piede in ghisa.
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Nickel plated brass base, in powder coated grey
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 55
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo