Stampa…
Hai cercato: Termostati
132  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"132"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Piastre riscaldanti compatte con superficie in ceramica resistente alle aggressioni chimiche e meccaniche. Il pannello di comando rialzato riduce al m...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ideale per vasi di forma irregolare. Costruzione in acciaio inossidabile per una resistenza alla corrosione superiore. Progettato per contenere sabbia...
Codice catalogo: (442-1269)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI442-1269
Descrizione: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Ottone nichelato con piedini in ghisa.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Length: 155 mm.
Codice catalogo: (451-0156)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1422
Codice articolo locale: USBE1422
Descrizione: Bunsen in ottone placcato nickel per riscaldamento o sterilizzazione degli strumenti e della vetreria da laboratorio.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Tipo DIN.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Ottone nichelato.
Codice catalogo: (VELPF20700610)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F20700610
Codice articolo locale: VELPF20700610
Descrizione: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Ottone nichelato con piede in ghisa.
Codice catalogo: (USBE1424)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1424
Codice articolo locale: USBE1424
Descrizione: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (451-0089)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1603
Codice articolo locale: USBE1603
Descrizione: Nickel plated brass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 132
no targeter for Bottom