Stampa…
Termosaldatrice per micropiastre, ALPS™ 50V
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
ALPS™
732-0996EA 4291 EUR
732-0996
Termosaldatrice per micropiastre, ALPS™ 50V
Saldatrici Sigillatori a caldo di micropiastre
La sigillatura a caldo offre una protezione superiore del campione delle piastre di conservazione e reazione in applicazioni che comprendono la conservazione di composti, l'archiviazione di campioni e PCR. La termosaldatrice manuale per micropiastre ALPS™ 50V è progettata per una sigillatura omogenea in applicazioni a bassa resa.
  • Tenuta ermetica sicura intorno a ogni singolo pozzetto per eliminare le perdite di campione per evaporazione e la contaminazione incrociata tra i pozzetti
  • Compatto e portatile
  • Semplici comandi a sfioramento per la regolazione della temperatura di sigillatura e la durata, allarme acustico per segnalare il completamento della sigillatura
  • Maniglia di azionamento ergonomica per ridurre al minimo lo sforzo e la fatica dell'utente
  • Per sigillare un'ampia gamma di piastre di varie altezze quando supportate da un portapiastre (disponibile separatamente)
Informazioni per l'ordine: Fornito con supporto per piastre da PCR senza bordo (disponibile separatamente).