Stampa…
Termosigillatrice per piastre, ALPS™ 3000
Fornitore: Thermo Scientific
731-0201EA 34751 EUR
MATRAB-3000
Termosigillatrice per piastre, ALPS™ 3000
Termosigillatore per micropiastre ALPS™ 3000 veloce e compatta per integrazione ottimale in sistemi robotizzati in ambienti a resa elevata, da banco con controllo manuale.
  • La pellicola si carica dall'alto ed è facilmente accessibile; sigillatura rapida delle piastre
  • Tecnologia touchscreen per un funzionamento semplice e una diagnosi chiara dei guasti
  • Con funzionamento tramite touchscreen incorporato (per usi da banco) e porta RS232, con parametri di programmazione per l'integrazione in sistemi robotizzati
  • I sensori rilevano la presenza di pellicola, micropiastra e ingresso di aria, consentendo lo spegnimento automatico del sistema per eliminare sprechi di prodotto, blocchi del sistema e potenziali infortuni
  • Si integra con la maggior parte dei dispositivi di impilaggio per piastre disponibili sul mercato
Informazioni per l'ordine: Fornita con supporto per piastre PCR senza bordo, 3 inserti per supporti per piastre, fusibili di protezione da sovraccarico di corrente, 2 ventose, tubo per aria da 3 m, utensile per il caricamento della pellicola, cavo di comunicazione RS232, cavo di alimentazione e manuale di funzionamento.