Stampa…
Hai cercato: Saldatrici
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (129-1160)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI129-1160
Descrizione: Per sigillare in modo rapido ed efficiente sacchetti, fogli o pellicole in PP o PE con spessore 0,01 - 0,8 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: TUTTNAUER
Descrizione: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrizione: Termosaldatrice, accessori, Plate carrier, ALPS™
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrizione: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Codice catalogo: (MATRAB-0400)
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Codice articolo fornitore: AB-0400
Codice articolo locale: MATRAB-0400
Descrizione: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-0996)
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Codice articolo fornitore: AB-1443A
Codice articolo locale: MATRAB-1443A
Descrizione: La sigillatura a caldo offre una protezione superiore del campione delle piastre di conservazione e reazione in applicazioni che comprendono la conser...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EPPENDORF
Descrizione: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Codice catalogo: (731-0352)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: HS-1230
Codice articolo locale: AXYGHS-1230
Descrizione: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Heat sealer, bag, Electronic
Fornitore: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Descrizione: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000 CD
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom