Stampa…
Depuratore d'acqua, sistema Aqua-Soft, PG 8597
Fornitore: Miele
141-0552EA 3450 EUR
141-0552 141-0137
Depuratore d'acqua, sistema Aqua-Soft, PG 8597
Purificatori d'acqua Deionizzatori
Il sistema Aqua-Soft offre acqua dolce senza interruzioni ed è adatto per acque con gradi di durezza fino a 71°dH. Funziona con un sistema a doppia vasca ed è dotato di due cartucce con resine scambiatrici di ioni e uno scomparto per il sale. Le resine sono arricchite con ioni sodio. L'acqua dura fluisce sulle resine della prima cartuccia, dove ioni calcio e magnesio vengono scambiati con ioni sodio. In questa fase l'acqua non fluisce attraverso la seconda cartuccia. Quando una cartuccia è esausta, l'acqua viene indirizzata sulla seconda cartuccia per mezzo di un selettore del livello di durezza corrispondente alla durezza dell'acqua locale, inserito dall'assistenza tecnica al momento del collaudo del dispositivo. Contemporaneamente viene attivata la rigenerazione delle resine nel comparto esausto. Per questo tipo di trattamento, l'acqua salina (NaCl) viene assorbita dallo scomparto per il sale. Lo scomparto deve essere rabboccato regolarmente con pellet di sale grezzo. Quantità di riempimento circa 25 kg.
  • Uso flessibile: supporto montato su rulli
  • Il riempimento dall'alto consente una facile gestione
  • Rivestimento in acciaio inox
  • Non è necessario alcun collegamento alla rete: nessuna funzione elettrica
Output: Max. 19 L/min, peak 30 L/min.
W×D×H: 360×360×570 mm.
Informazioni per l'ordine: Aquasoft cabinet, 2×4,5 litre resin cartridges, 1 reservoir for 20 kg of salt.