Stampa…
Hai cercato: Lavavetreria
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: MIELE
Descrizione: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Fornitore: MIELE
Descrizione: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Fornitore: MIELE
Descrizione: Lavavetreria, Unità di conservazione detergente PG 8596, acciaio inossidabile, Ø 4×185 mm
Fornitore: MIELE
Descrizione: Queste macchine lavavetreria con sistema di asciugatura integrato e cassetto, sono state ideate per il trattamento di strumenti clinici e materiale ch...
Fornitore: MIELE
Descrizione: Lavavetreria, Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente, L×P×A: 195×479×72 mm
Fornitore: MIELE
Descrizione: The PLW 8617 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Fornitore: MIELE
Descrizione: PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
Fornitore: MIELE
Descrizione: I lavavetreria da laboratorio PG 8583 Miele rappresentano la soluzione professionale per la vetreria da laboratorio impiegata negli esperimenti analit...
Fornitore: MIELE
Descrizione: Miele PG 8583 CD Laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is parti...
Fornitore: MIELE
Descrizione: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Fornitore: MIELE
Descrizione: La lavatrice da laboratorio PLW 6011 SlimLine offre una soluzione completa e sistematica per il ritrattamento della vetreria da laboratorio per esperi...
Fornitore: MIELE
Descrizione: The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Codice catalogo: (MIEL12036820)
Fornitore: MIELE
Codice articolo fornitore: 12036820
Codice articolo locale: MIEL12036820
Descrizione: Basket kit for the treatment of laboratory glassware with injector nozzles & inserts.
UOM: 1 * 1 SET
Codice catalogo: (MIEL10085460)
Fornitore: MIELE
Codice articolo fornitore: 10085460
Codice articolo locale: MIEL10085460
Descrizione: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SMEGGW4090P)
Fornitore: SMEG S.P.A.
Codice articolo fornitore: GW4090P
Codice articolo locale: SMEGGW4090P
Descrizione: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: SMEG S.P.A.
Descrizione: La gamma di macchine professionali per lavaggio e sanificazione Smeg è realizzata sulla base di progetti specifici con materiale professionale e compo...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom