  • Parametri
    • Articoli in magazzino (3)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi di gel documentazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/84/18945284.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-1470
Descrizione:   Il sistema per la documentazione dei gel VWR® Basic offre immagini digitali riproducibili ad alta risoluzione per la documentazione dei gel. Questo si...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   VWR® Smart3 e Smart3 EZ sono sistemi autonomi completi provvisti di processore integrato, quindi non richiedono un PC esterno.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-1471
Descrizione:   VWR® CHEMI only sistema
è dedicato all'imaging in chemiluminescenza. Il sistema, sviluppato per prestazioni e automazione elevate, è caratterizz...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I sistemi per la documentazione e l'analisi dei gel VWR® Imager sono disponibili in configurazioni idonee ad applicazioni di fluorescenza e chemilumin...
Codice catalogo: (AXYGGD-1000)
Fornitore:  Corning Life Science
Codice articolo fornitore: GD-1000
Codice articolo locale: AXYGGD-1000
Descrizione:   Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (730-1346)
Fornitore:  LONZA
Codice articolo fornitore: 57040
Codice articolo locale: LONZ57040
Descrizione:   La Camera Flash gel cattura dati dal sistema FlashGel permettendo una facile documentazione,al banco di lavoro,in pochi minuti. Questa semplice camer...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrizione:   Il PhotoDoc-It™ 70 è ideato per catturare,stampare e salvare immagini per documentazione di gel senza la necessità di film
Codice catalogo: (EDVO551)
Fornitore:  EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 551
Codice articolo locale: EDVO551
Descrizione:   The Edvotek UV photodocumentation system with safety hood is comprised of a UV transilluminator, a 6" camera hood and Polaroid camera fitted with a de...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI