Stampa…
Hai cercato: Generatori di azoto
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (564-0284)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300825
Codice articolo locale: PEAK3300825
Descrizione: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0283)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 13-1282
Codice articolo locale: PEAK13-1282
Descrizione: Designed and engineered as an on-site, compressor less nitrogen generation solution tailored for the Shimadzu LCMS-8045, 8050 or 8060. The Infinity 10...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0277)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 65-0001
Codice articolo locale: PEAK65-0001
Descrizione: This nitrogen generator has been engineered and designed as a gas delivery solution for ELSD, Compact Mass Spectrometer instruments and TLD readers wh...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK10-9556)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-9556
Codice articolo locale: PEAK10-9556
Descrizione: The Genius 1052 nitrogen generator is a proven solution for customers requiring nitrogen for their Leco modulators.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3300253)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300253
Codice articolo locale: PEAK3300253
Descrizione: Genius XE Nitrogen is a cutting-edge evolution combining advanced technology with refined and robust engineering. Genius XE Nitrogen provides a premiu...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK10-9561)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-9561
Codice articolo locale: PEAK10-9561
Descrizione: The Genius 1053 nitrogen generator provides high purity nitrogen at up to 20 litres per minute for laboratory applications. The Genius 1053 can supply...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: These precision nitrogen trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Codice catalogo: (PEAK10-2320)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-2320
Codice articolo locale: PEAK10-2320
Descrizione: The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK81-4000)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 81-4000
Codice articolo locale: PEAK81-4000
Descrizione: The Corona 1010 meet the specifications of the Thermo Scientific Corona Veo Charged Aerosol Detector. This system can be purchased as a single nitroge...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3300670)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300670
Codice articolo locale: PEAK3300670
Descrizione: Peak scientific’s Solaris XE nitrogen generator offers a reliable, compressor-free gas solution that can comfortably meet the demands of most mass spe...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0298)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 65-3000
Codice articolo locale: PEAK65-3000
Descrizione: The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3303147)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3303147
Codice articolo locale: PEAK3303147
Descrizione: Producing between 10 and 520 L/min of high purity nitrogen gas, the Infinity XE 60 series nitrogen membrane gas generators can comfortably supply mult...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0280)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-3045
Codice articolo locale: PEAK10-3045
Descrizione: Designed to the specifications of the Bruker EVOQ triple Quadrupole's gas requirements delivering dry air at up to 50 L/min and nitrogen at up to 32 L...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: Precision Nitrogen 250 generator provides a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical detection levels f...
Codice catalogo: (PEAK61-0600)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 61-0600
Codice articolo locale: PEAK61-0600
Descrizione: The Precision Nitrogen 600 has been developed to provide a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical det...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3300252)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300252
Codice articolo locale: PEAK3300252
Descrizione: Genius XE Nitrogen is a cutting-edge evolution combining advanced technology with refined and robust engineering. Genius XE Nitrogen provides a premiu...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom