Stampa…
Hai cercato: Generatori di gas
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (CCDL928276)
Fornitore: LUCIDITY
Codice articolo fornitore: 928276
Codice articolo locale: CCDL928276
Descrizione: Generator that produces all necessary gasses required to run the Lucidity GC-FID.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (564-0284)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300825
Codice articolo locale: PEAK3300825
Descrizione: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0278)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 65-0003
Codice articolo locale: PEAK65-0003
Descrizione: This air compressor generator has been designed to support the Solaris nitrogen generator for ELSD in laboratories without an external supply of high ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-3002)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 65-0555
Codice articolo locale: PEAK65-0555
Descrizione: The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precis...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: Hydrogen generator, Precision hydrogen trace, 250 cc, Purezza: 99,9999%, Portata: 250 ml/min, L×P×A: 380×540×406 mm
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: The smallest hydrogen generator for GC-FID, Precision hydrogen SL has been developed to offer a streamlined laboratory-grade hydrogen gas solution for...
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: I generatori di idrogeno della serie Precision Hydrogen sono adatti per gas vettore e gas di fiamma a limiti di rilevamento standard. Purezza dell'idr...
Codice catalogo: (564-0283)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 13-1282
Codice articolo locale: PEAK13-1282
Descrizione: Designed and engineered as an on-site, compressor less nitrogen generation solution tailored for the Shimadzu LCMS-8045, 8050 or 8060. The Infinity 10...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (564-0277)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 65-0001
Codice articolo locale: PEAK65-0001
Descrizione: This nitrogen generator has been engineered and designed as a gas delivery solution for ELSD, Compact Mass Spectrometer instruments and TLD readers wh...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK10-9556)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-9556
Codice articolo locale: PEAK10-9556
Descrizione: The Genius 1052 nitrogen generator is a proven solution for customers requiring nitrogen for their Leco modulators.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3300843)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300843
Codice articolo locale: PEAK3300843
Descrizione: The Precision Hydrogen 1200 is the first 1L+ Hydrogen generator and it is designed to produce hydrogen at a flow of 1200 ml with up to 99,9995% purity...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK3300253)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 3300253
Codice articolo locale: PEAK3300253
Descrizione: Genius XE Nitrogen is a cutting-edge evolution combining advanced technology with refined and robust engineering. Genius XE Nitrogen provides a premiu...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK10-9561)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-9561
Codice articolo locale: PEAK10-9561
Descrizione: The Genius 1053 nitrogen generator provides high purity nitrogen at up to 20 litres per minute for laboratory applications. The Genius 1053 can supply...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Descrizione: These precision nitrogen trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Codice catalogo: (PEAK43-1020)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 43-1020
Codice articolo locale: PEAK43-1020
Descrizione: CG15L generates zero air by removing carbon dioxide and moisture from the air for applications requiring a higher performance than zero air models.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PEAK10-2320)
Fornitore: PEAK SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 10-2320
Codice articolo locale: PEAK10-2320
Descrizione: The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom