Stampa…
Hai cercato: Sistemi di rilevamento dei gas
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: The BW Clip4 is an easy to clip on four-gas detector (H₂S, CO, O₂, LEL) that is always on, it requires no charging, no battery or sensor replacements.
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: The GasAlert MicroClip X3 provides protection from atmospheric gas hazards, especially in cold weather. Reflex™ Technology ensures sensor responsivene...
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: The MicroClip XL provides protection from atmospheric gas hazards together with extended battery life, especially in cold weather for oxygen (O₂), hyd...
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: Gas detection, GasAlert, GasAlert Max XT II, Allarme: Visual, vibrating, audible (95 dB), Peso: 316 g
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Descrizione: Single gas detectors for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
Promo
Codice catalogo: (151-0248)
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Codice articolo fornitore: M5IRXWBYRDDYE0
Codice articolo locale: BWTEM5IRXWBYRDDYE0
Descrizione: Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BWTEM5XWD0RDDYE00)
Fornitore: BW TECHNOLOGIES GMBH
Codice articolo fornitore: M5XWD0RDDYE00
Codice articolo locale: BWTEM5XWD0RDDYE00
Descrizione: GasAlertMicro 5 was designed for protecting five potential atmospheric hazards including oxygen, combustible and toxic gases. It continuously monitors...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GASTEC
Descrizione: Identificazione e misurazione di gas specifici grazie alla pompa di campionamento e alle fiale per gas.
Codice catalogo: (514-0007)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3551
Codice articolo locale: MMMA3551
Descrizione: Sistema di rilevamento del gas, Ethylene oxide monitors
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (SIMEDM6025)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: DM6025
Codice articolo locale: SIMEDM6025
Descrizione: This gas clip detection equipment is designed for use in the coal mining industry.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (763-0292)
Fornitore: GASTEC
Codice articolo fornitore: GV-50PS
Codice articolo locale: GASTGV-50PS
Descrizione: Gas detector tube system accurately measures vapour concentration levels and slight changes in concentration level.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMEDM6000)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: DM6000
Codice articolo locale: SIMEDM6000
Descrizione: The GasAlert MicroClip offers simultaneous monitoring of two gasses (O₂, LEL) in a rugged compact case for confined areas.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMA3501PLUS)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3501PLUS
Codice articolo locale: MMMA3501PLUS
Descrizione: 3M™ Organic vapour high sampling rate monitor 3501+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for low levels of organic ...
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (514-0008)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3721
Codice articolo locale: MMMA3721
Descrizione: Monitors use the proven scientific principle of diffusion, which involves the gradual mixing of molecules of two or more substances.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (MMMA3500PLUS)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3500PLUS
Codice articolo locale: MMMA3500PLUS
Descrizione: 3M™ Organic vapour monitor 3500+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for many organic vapours. Simply clip the dev...
UOM: 1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom