  • Parametri
    • Articoli in magazzino (4)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
filtri-gas
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/77/18945277.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Seleziona per:
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Descrizione:   Gas Purifier, GateKeeper® Optics, 10MH
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Descrizione:   Gas purifier, GateKeeper® Hydride, 75KF
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Descrizione:   These purifiers are designed for use with N₂ gas. They remove O₂, CO, CO₂, H₂O and non-methane hydrocarbons to sub-ppb levels in inert gases. These ar...
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Descrizione:   Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Fornitore:  SGE Analytical Science
Descrizione:   Gas purifiers are designed to provide fast stabilisation times to reduce gas consumption and provide clean gas to GC and GC/MS systems.
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Descrizione:   These inline gas filters are designed to removed particles from inert gases for flow rates up to 30 l/min.
Fornitore:  SGE Analytical Science
Descrizione:   Big Trap gas purifiers are designed for bulk purification applications, or where several instruments are plumbed from a single source.
Codice catalogo: (ENTE35KFI4R2)
Fornitore:  ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore:: 35KFI4R2
Codice articolo locale:: ENTE35KFI4R2
Descrizione:   Gas purifier, GateKeeper® Inert, with isolation valves, 35KF
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 20
  1  2  3  Prossimo