Stampa…
Hai cercato: Ripiani
72  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ripiani, Ripiano a griglia metallica in acciaio inox di ricambio, Per: Incubatore refrigerato IL 400CR Premium
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ripiani, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max. shelf workload: 100 kg, Per: Incubatore refrigerato IL 400CR Premium
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ripiani, Stainless steel raised shelf, Per: VWB2 12
Codice catalogo: (390-0735)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI390-0735
Descrizione: Ripiani, Ripiano in acciaio inox, Per: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Metro International
Descrizione: Perfect for applications involving spillage. Provides barrier between floor and bottom shelf contents to deter contamination.
Fornitore: Palbam
Descrizione: Shelve, Top shelf, perforated, for cleanroom heavy duty tables, L×W: 900×300 mm, fabricated from stainless steel 304 with electropolished finish
Fornitore: Metro International
Descrizione: Designed to work in conjunction with the entire Super Erecta® System of shelves and accessories, these Super Adjustable wire shelves have a unique cor...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Heated product shelves with clear chamber for drying bulk samples, or drying serum bottles, vials or microplates. Chamber connects to a FreeZone® free...
Fornitore: Palbam
Descrizione: High-quality cleanroom shelving units on leveller legs with height adjustable feet or on white nylon 130 mm (5") cleanroom casters.
Fornitore: asecos
Descrizione: Sturdy construction racks with four galvanized steel sumps shelves as storage levels and galvanized rack frames. Ideal for safe and approved storage o...
Fornitore: Metro International
Descrizione: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Fornitore: Metro International
Descrizione: MetroMax Q® grid shelves feature removable polymer shelf mats with epoxy coated frames, a more durable and cleanable alternative to traditional epoxy ...
Fornitore: Metro International
Descrizione: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Fornitore: Metro International
Descrizione: MetroMax i™ shelving offers lifelong durability - the strength of steel and a lifetime warranty against rust and corrosion. Removable polymer shelf ma...
Fornitore: Metro International
Descrizione: The stackable shelf ledges (51 mm) prevent items from protruding or falling from shelves.
Fornitore: Metro International
Descrizione: For stationary or mobile installations, ledges prevent items from protruding or falling from shelves.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom