  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Arredi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/68/18945268.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"177"
Seleziona per:
Codice catalogo: (611-2536)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-2536
Descrizione:   Tavoli per pesata, Superficie di pesata antivibrazione, in granito, L×P×A: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI611-2549
Descrizione:   Microbilance e bilance analitiche a prestazioni elevate da posizionare in un ambiente con vibrazioni minime per consentire una stabilizzazione rapida ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DUEH20-201045-011)
Fornitore:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Codice articolo fornitore: 20-201045-011
Codice articolo locale: DUEH20-201045-011
Descrizione:   Safety storage cabinet is ideal for storage of non-flammable substances.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Metro International
Descrizione:   Perfect for applications involving spillage. Provides barrier between floor and bottom shelf contents to deter contamination.
Fornitore:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrizione:   Safety cabinets with storage shelves (CLASSIC line standard) or pull-out shelves (CLASSIC line pro) for the storage of hazardous substances in working...
Fornitore:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrizione:   Armadi per lo stoccaggio di acidi e basi e liquidi corrosivi non infiammabili.
Fornitore:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrizione:   Armadio di sicurezza, Armadio di sicurezza sottobanco UTS S, corpo e anta in bianco puro RAL 9010, Porte: 1/apertura classica, L×P×A: 600×593×631 mm, Interno LxPxA: 503×463×480 mm, 110 kg
Fornitore:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Descrizione:   Questi armadi di sicurezza resistono al fuoco 90 minuti. Gli armadi sottobanco sono equipaggiati con ante o con cassetti estraibili per lo stoccaggio ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 177
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo