Le cabine di sicurezza microbiologica offrono la massima sicurezza per l'utente, il prodotto e l'ambiente. Ideali per applicazioni nel campo della biologia molecolare, biotecnologia, farmaceutico e ricerca medica.
- La finestra può essere sigillata ermeticamente, operazione fondamentale per la disinfezione dei gas
- Tutti i modelli sono caratterizzati da una superficie esterna con rivestimento epossidico e superficie interna in acciaio inox
- Dal design pratico per la manutenzione, il filtro HEPA viene sostituito semplicemente rimuovendolo dal pannello frontale
- Funzione di allarme (velocità dell'aria errata o posizione della finestra non corretta) direttamente sulla linea visuale dell'utente
- Efficienza di filtrazione del filtro HEPA: 99,999% per particelle di 0,3 µm (tipo H14 conforme a EN 1822), prefiltro opzionale (tipo G3 conforme a EN 779)
- La finestra può essere sigillata ermeticamente, operazione fondamentale per la disinfezione dei gas
- Tutti i modelli sono caratterizzati da una superficie esterna con rivestimento epossidico e superficie interna in acciaio inox
- Dal design pratico per la manutenzione, il filtro HEPA viene sostituito semplicemente rimuovendolo dal pannello frontale
- Funzione di allarme (velocità dell'aria errata o posizione della finestra non corretta) direttamente sulla linea visuale dell'utente
- Efficienza di filtrazione del filtro HEPA: 99,999% per particelle di 0,3 µm (tipo H14 conforme a EN 1822), prefiltro opzionale (tipo G3 conforme a EN 779)
Realizzate in materiali di alta qualità, sono caratterizzate da un funzionamento estremamente silenzioso: il livello di rumore è di ±56 dB(A). Facili da pulire, tutti i modelli sono dotati di una combinazione di finestra inclinabile/scorrevole con ammortizzatori pressurizzati a gas. Il modello EF/B è dotato inoltre di prefiltro HEPA, che può essere conservato direttamente sotto il piano di lavoro. Il prefiltro prolunga la durata del filtro HEPA e aumenta la sicurezza. Il tastierino a membrana è montato sul pannello anteriore per l'immissione di tutte le informazioni importanti. I modelli sono conformi a tutti i requisiti ergonomici grazie ai braccioli integrali, alle aperture a V sul banco di lavoro, al poggiapiedi integrale e allo schermo anteriore inclinato.
Informazioni per l'ordine: Informazioni per l'ordine: Costi di consegna, montaggio e messa in funzione disponibili su richiesta.
Certificazioni: I tipi EF e EF/B sono conformi a EN 12469, il tipo EF/B è conforme anche a DIN 12980 (2004-02)