Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Armadi di sicurezza per biologia e microbiologia
23  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/45/18944945.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Descrizione:   L'unità Bio II Advance è stata progettata per offrire la massima praticità, comodità e sicurezza dell'utente, del campione e dell'ambiente in una cabi...
Fornitore:  CleanAir by Baker
Descrizione:   BioVanguard Green Line è una gamma di cappe Classe II che offre semplicità, robustezza e alta affidabilità e garantisce i maggiori livelli di protezio...
Fornitore:  CleanAir by Baker
Descrizione:   BioVanguard Greenline B is a class II cabinet range which offers simplicity, robustness and high reliability and ensures ensures the highest level of ...
Fornitore:  CleanAir by Baker
Descrizione:   Le cabine di sicurezza microbiologica offrono la massima sicurezza per l'utente, il prodotto e l'ambiente. Ideali per applicazioni nel campo della bio...
Fornitore:  CleanAir by Baker
Descrizione:   These biological safety cabinets have been especially designed for the handling of microbiological agents, offering maximum protection to the product,...
Fornitore:  LABCONCO
Codice articolo fornitore: 3440823
Codice articolo locale: LBCP3440823
Descrizione:   Biological safety cabinets are designed with Human Inclination Technology™ which provides personnel, product and environmental protection from hazardo...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  LABCONCO
Descrizione:   Purifier Logic+ Class II, Type A2 Biosafety Cabinets provide personnel, product and environmental protection from hazardous particulates such as agent...
Fornitore:  LABCONCO
Descrizione:   These Biosafety cabinets provide personnel, product and environmental protection from hazardous particulates such as agents that require Biosafety Lev...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 23
  1  2  3  Prossimo