Stampa…
Hai cercato: Cappe a flusso laminare
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: CleanAir by Baker
Descrizione: The CrossFlow series is a high quality crossflow cabinet range for handling non-hazardous materials that require a clean working environment. The ergo...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
Materiali sostenibili
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Clean benches provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tiss...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Fornitore: Azbil Telstar Technologies
Descrizione: Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment...
Fornitore: EUROCLONE S.P.A.
Descrizione: AURA HZ is an horizontal laminar air flow cabinet Class 100, for product protection from external contamination and cross-contamination inside the wor...
Codice catalogo: (TELR1923477)
Fornitore: Azbil Telstar Technologies
Codice articolo fornitore: 1923477
Codice articolo locale: TELR1923477
Descrizione: Le cappe a flusso laminare verticale sono la soluzione ideale per la manipolazione di sostanze non nocive e campioni biologici non pericolosi in cui l...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (EUCLLV30500)
Fornitore: EUROCLONE S.P.A.
Codice articolo fornitore: LV30500
Codice articolo locale: EUCLLV30500
Descrizione: Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Le cappe da banco Heraguard™ ECO Clean sono ideali per laboratori in cui è necessario proteggere i campioni. Grazie ai motori CC, le cappe da banco He...
Fornitore: Azbil Telstar Technologies
Descrizione: Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment. ...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Fornitore: CleanAir by Baker
Descrizione: CleanAir by Baker DLF series is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a clean working...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom