Stampa…
Glovebox, mobile e monouso, Captair® Pyramid
Fornitore: Erlab
captair® Pyramid®
135-1734EA 459 EUR
135-1734
Glovebox, mobile e monouso, Captair® Pyramid
Saccheti per guanti
A portable isolation enclosure which provides user and sample protection.
  • Involucro isolante leggero con zip, mobile e monouso
  • Struttura semplice, facile da montare praticamente ovunque
  • Valvola di immissione gas per applicazioni con gas inerti
  • Pannelli inclinati per una maggiore visibilità
  • Tenuta ermetica ottimale dell'involucro
The Captair® pyramid offers protection from spillages and is ideal for use under inert atmosphere and manipulations requiring protection from dust or humidity. The glove box can be easily transported from field or other on site locations directly to a laboratory for further analysis. The enclosure has an internal nozzle connected to an external valve enabling connection to a laboratory vacuum pump.
Tra le applicazioni, raccolta di campioni in sito, ad esempio per prove materiali, analisi di impronte digitali, apertura di confezioni sospette.
Informazioni per l'ordine: Supplied with PVC medical gloves (size XL) and factory test certificate. Units are tested by inflating the enclosure with compressed air at 2,5 mm Hg.