Stampa…
Congelatori verticali professionali, GGPv
Fornitore: Liebherr
LIEBGGPV6540EA 0 EUR
LIEBGGPV6540 472-1058 472-1054 LIEBGGPV1470/924 471-0915 471-0916
Congelatori verticali professionali, GGPv
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
Modelli di congelatori commerciali dotati di scongelamento automatico.
  • Raffreddamento indiretto ad aria forzata
  • Controller della temperatura elettronico con display, temperatura e allarmi digitali
  • Isolamento di 83 mm (temperatura garantita a +43 °C)
  • Scongelamento automatico con evaporazione della condensa
  • Gli sportelli rimangono aperti a 90°, si chiudono automaticamente quando l'apertura è inferiore a 60° e sono reversibili e bloccabili