  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "Congelatori"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/62/18945262.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ultracongelatori verticali, −86 °C
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ultracongelatori verticali, −40 °C
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ultracongelatori orizzontali, −86 °C
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Convertitore con software (connessione seriale)
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Congelatori verticali professionali, GGPv
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Freezers, upright
Fornitore:  LIEBHERR
Descrizione:   Congelatori verticali professionali
Codice catalogo: (BCISBCS-806)
Fornitore:  BIOCISION, LLC
Descrizione:   Mini freezer, BioT™ ULT
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Questo prodotto è regolamentato.Se il prodotto non fosse disponibile all'acquisto anche se hai già comunicato i documenti richiesti a VWR, aggiungi il prodotto nelle note all'ordine nella pagina di checkout. Contatta il customer service per ulteriori dettagli 023320211 info.it@vwr.com.
-Questo prodotto è soggetto a restrizione e sono richiesti documenti e/o permessi specifici. Verrà contattato dalla VWR qualora fosse necessario.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Prossimo