Stampa…
Apparecchiatura di distillazione e separazione, Behrotest® Kompact
Fornitore: Behr
behrotest®
BEHRB00217738EA 899 EUR
BEHRB00217738 705-0007 705-0004 705-0003 BEHRB00217741 705-0006 705-0005 705-0000 BEHRB00217736
Apparecchiatura di distillazione e separazione, Behrotest® Kompact
Sistemi di digestione Mineralizzatori
Set completi di apparecchiature di preparazione e distillazione di campioni per le comuni analisi di solidi e acquosi.
  • Semplicità e praticità: l'intera unità viene fornita già montata su stativi con raccordi per tubi preinstallati che eliminano il fastidio di manovrare pinze e accessori di montaggio
  • Ingombro ridotto: l'intera unità è montata su una piastra base compatta da 23×27 cm, comprese le unità per il doppio campionamento
  • Affidabilità analitica: tutti i componenti sono conformi agli standard applicabili relativi a procedure analitiche e sicurezza