Stampa…
Hai cercato: Evaporatori rotanti
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Evaporatore rotativo, VWR®
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumento da laboratorio chimico di base, adatto all’evaporazione, distillazione e separazione di solventi da soluzioni. Può essere utilizzato come si...
Promo
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Evaporatori su larga scala (fino a 20 l).
Fornitore: IKA
Descrizione: Evaporatori rotanti con bagno riscaldante incorporato, dal funzionamento semplice e sicuro grazie ai comandi ergonomici situati sul pannello anteriore...
Codice catalogo: (531-1453)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 10007353
Codice articolo locale: IKAA10007353
Descrizione: The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator set-up. In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (IKAA10012324)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 10012324
Codice articolo locale: IKAA10012324
Descrizione: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: IKA
Descrizione: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Fornitore: IKA
Descrizione: The RV 3 rotary evaporator is the ideal entry-level model from the IKA rotary evaporator portfolio. It is suitable for a multitude of uses in the chem...
Fornitore: IKA
Descrizione: These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the RV10...
Codice catalogo: (181-0471)
Fornitore: KNF
Codice articolo fornitore: RC600
Codice articolo locale: KNFARC600
Descrizione: Questi due evaporatori sono stati progettati per assicurare prestazioni affidabili giorno dopo giorno in vari ambienti di laboratorio.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Quality, efficient evaporators at an affordable price.
Fornitore: BUCHI
Descrizione: The Rotavapor® R-220 SE (Second Edition) is a further development of the very successful, industry approved Rotavapor® R-220.
Fornitore: BUCHI
Descrizione: Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
Codice catalogo: (BUCH11I300S40)
Fornitore: BUCHI
Codice articolo fornitore: 11I300S40
Codice articolo locale: BUCH11I300S40
Descrizione: Interface I-300 for use with BUCHI Rotavapour® R-21x/V-7x0 models.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom