  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi di sintesi parallela
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/32/18989632.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Seleziona per:
Codice catalogo: (ASYNADS3-PS-17.4)
Fornitore:  ASYNT
Codice articolo fornitore: ADS3-PS-17.4
Codice articolo locale: ASYNADS3-PS-17.4
Descrizione:   The DrySyn parallel synthesis kit allows the scientist to heat and stir up to 27 small scale reactions in parallel using any standard hotplate.
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  BÜCHI
Descrizione:   The Syncore® Analyst offers fast, gentle and environmentally friendly multiple sample concentration to a predefined volume.
Fornitore:  BÜCHI
Descrizione:   Highly modular parallel evaporator with interchangeable racks for 4 to 96 samples, covering working volumes of 0,5 to 500 ml. Due to a number of optio...
Fornitore:  BÜCHI
Descrizione:   Sintesi parallela, sistema, Multivapor P-6, with safety shield, without evaporation unit, tube adapters, preparation/transfer racks and tube glassware, with 2000 ml receiving flask, without vacuum pump and controller, Multivapor P-6, With type C condenser, Frequenza delle vibrazioni (min⁻¹): 0 - 370, Potenza riscaldante (W): max. 800, Range di temperatura (°C): Ambient...+95, L×P (mm): 270×400
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 4  di 4