Stampa…
Hai cercato: Evaporatori
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumento da laboratorio chimico di base, adatto all’evaporazione, distillazione e separazione di solventi da soluzioni. Può essere utilizzato come si...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Evaporatore rotativo, VWR®
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Promo
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: I concentratori a vuoto CentriVap® sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni. Il modello CentriVap® DNA è fornito con una pompa a membrana ...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Evaporatore automatico ed efficace utilizzabile con un'ampia gamma di prodotti chimici aggressivi. In sistemi RapidVap N₂, un flusso di azoto o gas se...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: I concentratori a vuoto CentriVap® sono disponibili singolarmente o in pacchetti. Il modello resistente agli acidi è quello raccomandato per i solvent...
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Evaporatori su larga scala (fino a 20 l).
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: I concentratori centrifughi CentriVap sono progettati per concentrare rapidamente più campioni di piccoli volumi termosensibili, quali RNA e proteine,...
Codice catalogo: (535-0107)
Fornitore: LABCONCO
Codice articolo fornitore: 7701030
Codice articolo locale: LBCP7701030
Descrizione: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Fornitore: IKA
Descrizione: These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the RV10...
Fornitore: IKA
Descrizione: Evaporatori rotanti con bagno riscaldante incorporato, dal funzionamento semplice e sicuro grazie ai comandi ergonomici situati sul pannello anteriore...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom