Stampa…
Hai cercato: Sistemi verticali per elettroforesi su gel
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Codice catalogo: (700-0292)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0292
Descrizione: Il Mini Vertical PAGE shiroGEL è un sistema modulare per applicazioni PAGE ed elettroblotting nella stessa vasca, cambiando semplicemente gli inserti....
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: L'unità shiroGEL vertical 20 offre versatilità applicativa e si distingue per la semplicità di configurazione e colata di gel, che richiede appena qua...
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Descrizione: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Codice catalogo: (732-1773)
Fornitore: HOEFER ELECTROPHORESIS
Codice articolo fornitore: SE300-10A-1.0
Codice articolo locale: HOEFSE300-10A-1.0
Descrizione: SE300 miniVE™ integrated vertical electrophoresis and blotting unit allows performance of both electrophoresis and electro transfer in one sturdy, com...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (720-2856)
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: P82
Codice articolo locale: OWLAP82
Descrizione: Sistema di elettroforesi, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (730-0311)
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: P81
Codice articolo locale: OWLAP81
Descrizione: The Owl™ P81 is a compact, single sided vertical electrophoresis system designed for economical, quick protein runs.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-1427)
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 581
Codice articolo locale: EDVO581
Descrizione: Designed for separation of proteins on polyacrylamide gels, the MV10 unit holds one 9×19 cm gel cassette and can accommodate most pre-cast or self-mad...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SG50)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: SG50
Codice articolo locale: GEHESG50
Descrizione: The SG series gradient formers are designed for producing linear gradients of aqueous solutions.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (80-6479-57)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 80-6479-57
Codice articolo locale: GEHE80-6479-57
Descrizione: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (80-6418-77)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 80-6418-77
Codice articolo locale: GEHE80-6418-77
Descrizione: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom