Stampa…
Sequenziatore per acido nucleico, altezza fissa, doppio
Fornitore: CBS Scientific
730-0015EA 2150 EUR
CBSCDDH-400-20 CBSCDDH-400-33 730-0024 730-0023
Sequenziatore per acido nucleico, altezza fissa, doppio
Le camere di sequenziamento ad altezza fissa sono disponibili in larghezze di 200 mm o 330 mm e in altezze di 320 mm, 420 mm, 520 mm o 620 mm. La camera di sequenziamento doppia ad altezza fissa vanta lo stesso comfort e le stesse funzioni di sicurezza della camera di sequenziamento singola ad altezza fissa. Tuttavia, è in grado di lavorare il doppio dei campioni, necessita di meno tamponi e non sollecita la superficie di lavoro maggiormente del sistema singolo. Tra i campi di applicazione si annoverano sequenziamento del DNA, individuazione di mutazioni, genotipizzazione, SDS-Page, minisatelliti, visualizzazione differenziale, fingerprinting del DNA, footprinting del DNA, microsatelliti/SSTR, protezione dall'RNasi.
  • Le piastre di alluminio incorporate con rivestimento epossidico provvedono alla distribuzione uniforme del calore generato mediante elettroforesi e impediscono in questo modo deformazioni delle bande ('effetto smile')
  • La parte superiore girevole della camera di sequenziamento doppia offre un facile accesso a entrambi i lati dell'unità
  • Il serbatoio superiore della camera di sequenziamento doppia è diviso in due metà, in modo che il ricercatore possa lavorare su entrambi i lati in condizioni del tampone identiche o diverse
  • I serbatoi superiore e inferiore presentano aperture di scarico con adattatori per il semplice smaltimento di soluzioni tampone radioattive. Inoltre, i serbatoi possono essere rimossi dall'unità per la pulizia semplice
  • Un dispositivo di fissaggio ad asta in acrile garantisce una pressione uniforme su tutta la larghezza del 'sandwich' composto da piastre di vetro/pettine. Questo non impedisce solo la fuoriuscita capillare dei campioni durante il caricamento dei pettini a dente di squalo, ma anche rotture delle piastre di vetro che possono essere causate dalla 'flessione' dovuta alla pressione eterogenea sui dispositivi di fissaggio laterali
Informazioni per l'ordine: Each sequencer includes built-in epoxy-coated, spring-mounted, aluminium heat dispersion plate(s); bar clamp(s); leak-proof silicone gasket(s); interlocking safety covers with attached leads; buffer drainage ports; 1 (2 dual) 0,4 mm, 34-well, sharkstooth combs; 1 (2 dual) 0,4 mm spacer sets; 4 (12 dual) moulded white spring clamps and 1 (2 dual) sets of glass plates.