Stampa…
VWR® kuroGEL, moduli elettroblotting per unità Verti Dual Gel
Fornitore: VWR
VWR®
700-7283EA 650 EUR
700-7283
VWR® kuroGEL, moduli elettroblotting per unità Verti Dual Gel
Dispositivi per Blotting
Questi elettroblotter sono progettati per fornire un sistema sicuro e facile da usare per il trasferimento di acido nucleico o proteine da una matrice di gel su un'apposita membrana di trasferimento. È possibile utilizzare due dimensioni dell'unità per assorbire fino a due gel di 10×10 cm o 20×20 cm.
  • Ciascuna cassetta di compressione asimmetrica e codificata a colori è dotata di un meccanismo di bloccaggio per ridurre al minimo il movimento del gel durante l'inserimento nel serbatoio
  • L'asimmetria delle cassette impedisce che vengano inserite nel serbatoio con un orientamento errato, contrario al senso di trasferimento
Informazioni per l'ordine: Ciascun modulo da 10×10 cm viene fornito con due cassette a compressione da 10 cm e due tamponcini in fibra. Ciascun modulo da 20×20 cm viene fornito con due cassette a compressione da 20 cm e due tamponi in fibra.