Stampa…
VWR® Mini Gel II, Minisistema per elettroforesi
Fornitore: VWR
VWR®
700-0003EA 987 EUR
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Minisistema per elettroforesi
Sistemi per elettroforesi Sistemi orizzontali per elettroforesi su gel
Mini Gel II è un sistema di elettroforesi completo, che comprende tutti i componenti necessari per colare ed eseguire gel orizzontali: vassoi per gel, pettini, supporto per colata, serbatoio per gel e alimentatore digitale.
  • Il serbatoio di migrazione e i vassoi del gel sono modellati per garantire prestazioni a tenuta stagna e una lunga durata, mentre il coperchio della scatola del gel è ventilato per dissipare il calore durante l'elettroforesi
  • L'alimentatore si disconnette facilmente dalla scatola del gel in modo che la scatola del gel possa essere pulita
  • I tasti modalità e freccia sulla tastiera a membrana facilitano la programmazione, con tutti i parametri visualizzati su un ampio display digitale
  • I set di colata sono progettati per versare gel senza l'uso di nastro adesivo o distanziatori e i vassoi di colata sono dotati di più fessure per tenere i pettini in posizione
  • Gli elettrodi sono contenuti in cassette per proteggerli da eventuali danni
Informazioni per l'ordine: Forniti con camera di migrazione elettroforetica, alimentazione a collegamento diretto e set per la preparazione dei gel standard. Il set standard include 1 vassoi per gel da 12,5×13 cm, 2 vassoi per gel da 12,5×6 cm, 4 pettini da 14/28 denti (1 mm) e una base di colata. Il set opzionale Micro include 4 vassoi per gel trasparenti UV da 6×6 cm, 2 pettini da 5/8 denti (1 mm) e una base di colata.