Stampa…
Hai cercato: Sistemi orizzontali per elettroforesi su gel
40  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (700-0741)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0741
Descrizione: The smallest of all the PerfectBlue electrophoresis systems, the Mini S can be used for up to 24 samples enabling short and rapid sample separation. T...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape...
Codice catalogo: (700-0910)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0910
Descrizione: This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0880)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0880
Descrizione: Wider than the Maxi S Plus, the Maxi M model can accommodate up to 168 samples but still with an economical footprint.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a...
Codice catalogo: (700-0913)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0913
Descrizione: The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0777)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0777
Descrizione: Capable of running 12×14 cm gels, the largest of the 'Mini' range still offers the convenience of direct gel casting in the tray, in an easy to manage...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettati per un uso facile e un funzionamento sicuro, i sistemi orizzontali per elettroforesi shiroGEL e relativi accessori sono costruiti per resis...
Codice catalogo: (700-0876)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0876
Descrizione: The smallest of the Maxi series, the Maxi S Plus is suitable for high quality sample separation of up to 160 samples per run. With this flexible syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0799)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0799
Descrizione: The 'Revolution' series includes a buffer circulation system, powered by the electrodes themselves. Hydrogen bubbles produced at the cathode pass up a...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0909)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0909
Descrizione: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers a built-in buffer circulation system, powered by the system’s electrodes. At the cathode, hy...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0814)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0814
Descrizione: Capable of rapidly running up to 160 samples, the Midi S is a compact, but highly efficient, electrophoresis system. Versatility is built-in, with six...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0003)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0003
Descrizione: Mini Gel II è un sistema di elettroforesi completo, che comprende tutti i componenti necessari per colare ed eseguire gel orizzontali: vassoi per gel,...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0758)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0758
Descrizione: The PerfectBlue Mini M electrophoresis system is a very convenient size for a wide range of routine uses. Supplied with two combs, but with a wide ran...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (730-0340)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-0340
Descrizione: L'unità per elettroforesi orizzontale su gel da 96 pozzetti è compatibile con pipette multicanale a 8 canali e si abbina alla configurazione standard ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0912)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0912
Descrizione: The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation - without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom