Stampa…
Hai cercato: Sistemi per elettroforesi
101  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"101"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape...
Codice catalogo: (700-0880)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0880
Descrizione: Wider than the Maxi S Plus, the Maxi M model can accommodate up to 168 samples but still with an economical footprint.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0910)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0910
Descrizione: This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: L'unità shiroGEL vertical 20 offre versatilità applicativa e si distingue per la semplicità di configurazione e colata di gel, che richiede appena qua...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Codice catalogo: (700-0741)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0741
Descrizione: The smallest of all the PerfectBlue electrophoresis systems, the Mini S can be used for up to 24 samples enabling short and rapid sample separation. T...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a...
Codice catalogo: (700-0292)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0292
Descrizione: Il Mini Vertical PAGE shiroGEL è un sistema modulare per applicazioni PAGE ed elettroblotting nella stessa vasca, cambiando semplicemente gli inserti....
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0758)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0758
Descrizione: The PerfectBlue Mini M electrophoresis system is a very convenient size for a wide range of routine uses. Supplied with two combs, but with a wide ran...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0842)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0842
Descrizione: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) in just a short distance, for example, when ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-0912)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0912
Descrizione: The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation - without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Codice catalogo: (730-0340)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-0340
Descrizione: L'unità per elettroforesi orizzontale su gel da 96 pozzetti è compatibile con pipette multicanale a 8 canali e si abbina alla configurazione standard ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettati per un uso facile e un funzionamento sicuro, i sistemi orizzontali per elettroforesi shiroGEL e relativi accessori sono costruiti per resis...
Codice catalogo: (700-0909)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0909
Descrizione: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers a built-in buffer circulation system, powered by the system’s electrodes. At the cathode, hy...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 101
no targeter for Bottom