Stampa…
Alimentatori, serie EV2xx
Fornitore: Consort
730-1122EA 1120 EUR
730-1122 730-1123 730-1113 730-1124 730-1114 730-1136 730-1115 730-1139 730-1140 730-1141
Alimentatori, serie EV2xx
Alimentatori
Una gamma completa di alimentatori per elettroforesi, inclusi sequenziatori di DNA, Iso elettrofocalizzazione, gel verticali e orizzontali, Western Blotting e semi dry blotting.
  • Tutti i modelli hanno metodi programmabili con un massimo di 9 programmi diversi, ciascuno con 9 passaggi
  • Funzionamento controllato da timer o volt-ora: il microcomputer termina automaticamente il processo ed emette un segnale acustico quando il conteggio alla rovescia raggiunge il valore selezionato
  • Ciascun modello è in grado di monitorare costantemente il comportamento di tutti i parametri per prevenire la deplezione del tampone nella camera elettroforetica e arrestare il processo in caso di cambiamenti anormali
  • Registrazione dati: registra fino a 3600 valori in uscita (tensione, corrente e potenza, tempo o volt-ore) compresi il numero di programma e il passaggio
  • Tutti gli alimentatori possono essere controllati da un computer mediante comandi speciali
È possibile registrare nella memoria fino a nove programmi diversi con i parametri utilizzati di frequente, ciascuno con nove passaggi. Tutte le unità rilevano la tensione in incrementi di 1 V, la corrente in incrementi di 1 mA e la potenza in incrementi di 1 W. Ciascun passaggio è in grado di richiamare il successivo e offre quindi una funzione flessibile, con passaggi multipli, per tecniche speciali. È possibile modificare temporaneamente i parametri del passaggio in corso senza interrompere l'esecuzione. Tutti i modelli offrono: programmazione manuale, crossover automatico e ripristino automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione.
Informazioni per l'ordine: Forniti con manuale di istruzioni e cavo di alimentazione; i modelli EV232, EV233 ed EV262 includono tre coppie extra di adattatori da 2/4 mm (E200).