  • Parametri
    • Articoli in magazzino (5)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Alimentatori per elettroforesi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Seleziona per:
Codice catalogo: (732-1695)
Fornitore:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Codice articolo fornitore: PS300B
Codice articolo locale: HOEFPS300B
Descrizione:   Il versatile alimentatore PS300B è progettato per la maggior parte delle tecniche di elettroforesi.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  CONSORT
Descrizione:   Una gamma completa di alimentatori per elettroforesi, inclusi sequenziatori di DNA, Iso elettrofocalizzazione, gel verticali e orizzontali, Western Bl...
Codice catalogo: (732-2381)
Fornitore:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Codice articolo fornitore: PS600
Codice articolo locale: HOEFPS600
Descrizione:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Codice catalogo: (732-1693)
Fornitore:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Codice articolo fornitore: PS200HC
Codice articolo locale: HOEFPS200HC
Descrizione:   L'alimentatore a corrente elevata PS200HC da 200 V è ideale per applicazioni di blotting elettroforetico su larga scala e per cicli di elettrofor...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Expedeon
Descrizione:   Electrophoresis power supply, EPS 600
Codice catalogo: (OWLAEC200XL2)
Fornitore:  OWL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: EC200XL2
Codice articolo locale: OWLAEC200XL2
Descrizione:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-200XL2 power supply has a power-off memory that retains settin...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (OWLAEC3000XL2)
Fornitore:  OWL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: EC3000XL2
Codice articolo locale: OWLAEC3000XL2
Descrizione:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-3000XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo