Stampa…
Hai cercato: pHmetri
113  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"113"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumento facile da usare, con stand per elettrodo articolato e alloggiamento IP 43, che consentono elevata risoluzione e accuratezza per misurazioni ...
Codice catalogo: (662-2351)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-2351
Descrizione: These economical, robust, and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carrying case, electrode and ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (665-0561)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI665-0561
Descrizione: User friendly instrument distinguished by a large a 12,7 cm colour graphic touch screen. Can be used for accurate measurements of pH, mV, Redox potent...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1658)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1658
Descrizione: Questo strumento, facile da usare, con supporto articolato per elettrodo e alloggiamento IP43, consente misurazioni multiparametriche ad alta risoluzi...
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumento portatile e facile da usare con robusto involucro con classe di protezione IP 67 per misurazioni di pH, mV, conducibilità e ossigeno ad...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi misuratori digitali combinano sei parametri in un unico strumento: pH, mV, temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità. La tecno...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumenti semplici, compatti, progettati per risultati veloci e precisi, economici, a forma di penna. Ideali per il settore agricolo, scuole, frutta e...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: pHmetro economico, accurato, robusto e impermeabile. Il kit completo e pronto all'uso comprende una solida valigetta di trasporto, elettrodo e sensore...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Codice catalogo: (662-2283)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-2283
Descrizione: This handheld measuring device features an ergonomic design, dust and waterproof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. This ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Strumento facile da usare con stativo articolato per elettrodo e involucro con classe di protezione IP 43 per misurazioni multiparametro ad alta ...
Codice catalogo: (665-0480)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI665-0480
Descrizione: This tester is a convenient pen instrument for measuring the following water quality parameters: pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1659)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1659
Descrizione: Strumento portatile facile da usare con robusto involucro con classe di protezione IP 67 per misurazioni ad alta risoluzione e precisione in appl...
UOM: 1 * 1 SET
Codice catalogo: (662-2380)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-2380
Descrizione: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WTW
Descrizione: Multi 3320: questo misuratore avanzato è dotato di due ingressi per la misurazione simultanea di conducibilità e pH, o pH e ossigeno disciolto. È perf...
Fornitore: WTW
Descrizione: This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS)....
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 113
no targeter for Bottom