Stampa…
Hai cercato: Conduttimetri
44  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (663-0348)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0348
Descrizione: This precise device, used for measuring conductivity up to 100 mS/cm, is supplied with a durable wide range graphite measuring cell for universal use ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Promo
Codice catalogo: (663-0359)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0359
Descrizione: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Codice catalogo: (663-0234)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0234
Descrizione: Strumento portatile facile da usare con robusto involucro con classe di protezione IP 67 per misurazioni ad alta risoluzione e precisione in appl...
UOM: 1 * 1 SET
Codice catalogo: (663-0349)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0349
Descrizione: This high resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (663-0160)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0160
Descrizione: Conduttimetro, VWR®, EC30, Tester, Conducibilità: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 batterie LR44, IP 67
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (663-0233)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0233
Descrizione: Strumento facile da usare, con stand per elettrodo articolato e alloggiamento IP 43, che consentono elevata risoluzione e accuratezza per misurazioni ...
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: WTW
Descrizione: Strumenti di alta qualità con tecnologia di misurazione avanzata per misurazioni estremamente pratiche e affidabili.
Fornitore: WTW
Descrizione: Misuratori portatili impermeabili progettati per diverse applicazioni.
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Questo strumento, conveniente e affidabile, è ideale per applicazioni complesse , per i rigorosi requisiti dei settori di mercato regolamentati e per ...
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Strumenti da banco per misurazioni della conducibilità di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il funzionamento intuitivo, il design elegant...
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outd...
Fornitore: Hach
Descrizione: These testers with integrated sensor measure conductivity, TDS, salinity and temperature of general water samples. They are waterproof and they float.
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Misuratori portatili per misurazioni della conducibilità di alta qualità al semplice tocco di un pulsante. Il design robusto e impermeabile rende gli ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom