Stampa…
Piastra riscaldante per essiccazione vetrini
Fornitore: Electrothermal
720-0000EA 910 EUR
720-0000 631-1241
Piastra riscaldante per essiccazione vetrini
Capacità di cinquanta vetrini 26×76 mm, collocati direttamente sulla piastra riscaldante o sulle aste di supporto regolabili; i vetrini vengono posizionati in orizzontale o inclinati per facilitare il drenaggio.
  • Temperature fino a 100 °C
  • Tempi rapidi di montaggio della sezione
Peso: 1,8 kg; 180×390×95 mm
Dimensions: 180×390×95 mm