Stampa…
Hai cercato: Liofilizzatori
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Imballi sostenibili
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Imballi sostenibili
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (LBCP780701030)
Fornitore: LABCONCO
Codice articolo fornitore: 780701030
Codice articolo locale: LBCP780701030
Descrizione: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Imballi sostenibili
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (LBCP7522700)
Fornitore: LABCONCO
Codice articolo fornitore: 7522700
Codice articolo locale: LBCP7522700
Descrizione: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LABCONCO
Descrizione: Progettati per soddisfare le necessità di liofilizzazione nei laboratori di ricerca. Sono disponibili collettori in grado di raggiungere una temperatu...
Codice catalogo: (535-0412)
Fornitore: LABCONCO
Codice articolo fornitore: 794001030
Codice articolo locale: LBCP794001030
Descrizione: Il FreeZone® Triad™ è un liofilizzatore da banco completo per 4 campioni sul lato sinistro e ripiano di essiccazione con vassoio per sistema di chiusu...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom