  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi di distillazione Kjeldahl
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F30200130
Codice articolo locale: VELPF30200130
Descrizione:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (701-0224)
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F30200120
Codice articolo locale: VELPF30200120
Descrizione:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Descrizione:   Il sistema di distillazione e titolazione UDK 169 è progettato per eseguire la determinazione dell’azoto e delle proteine in base al metodo Kjeld...
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F30200140
Codice articolo locale: VELPF30200140
Descrizione:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F30200150
Codice articolo locale: VELPF30200150
Descrizione:   Sistema di distillazione, Kjeldahl, Automatic Kjeldahl analyser, UDK 159
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG2.530.000)
Fornitore:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 2.530.000
Codice articolo locale: WITG2.530.000
Descrizione:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BEHR
Descrizione:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Fornitore:  GERHARDT
Descrizione:   Sistema di distillazione, Kjeldahl, Manuale, KI 9/16, Posizioni: 6, Volume matraccio: 100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 14
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI