Stampa…
Hai cercato: Diluitori
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I diluitori gravimetrici vengono utilizzati per la diluizione di un campione prima delle analisi microbiologiche. Il braccio robotico con il modello d...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I diluitori gravimetrici vengono utilizzati per la diluizione di un campione prima delle analisi microbiologiche.
Codice catalogo: (613-1568)
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Codice articolo fornitore: ML625-DIL
Codice articolo locale: HAMIML625-DIL
Descrizione: Il diluitore a due siringhe Microlab® 600 è uno strumento per la manipolazione dei liquidi semiautomatizzato, in grado di eseguire diluizioni di ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Fornitore: INTERSCIENCE
Descrizione: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Codice catalogo: (710-0862)
Fornitore: IUL Instruments SA
Codice articolo fornitore: 7511
Codice articolo locale: IULA7511
Descrizione: Attrezzatura ideata appositamente per semplificare l'aggiunta controllata di terreni nel sacchetto per omogeneizzatore da laboratorio utilizzando una ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (GOSSS-DILUTER-1)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: S-DILUTER-1
Codice articolo locale: GOSSS-DILUTER-1
Descrizione: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom