La determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro totale molto importante per le misurazioni di acque reflue e scarichi fognari. Le stazioni di lavoro Behr garantiscono un'analisi del COD rigorosamente conforme ai seguenti standard.
- ISO 6060
- DIN 38409 parte 41 (COD >15 ppm)
- DIN 38409 parte 43 (procedura abbreviata COD)
- DIN 38409 parte 44 (COD 5 - 50 ppm)
Configurazione dell'apparecchiatura per la digestione simultanea di un massimo di 6 o 12 campioni per COD.
I sistemi tipo 2 sono formati dai componenti elencati di seguito:
- Regolatore di tempo/temperatura TRS 300 con controllo a microprocessore e programma per COD
- Blocco riscaldante di precisione CSB/E per contenitori RG2
- Intelaiatura di sostegno E/B per contenitori di campioni RG2 e bagno di raffreddamento KW/N con attacco per intelaiatura E/B
- Contenitori per campioni RG 2
- Condensatori raffreddati ad aria LK 1 e supporto condensatore LS per condensatori LK
I sistemi tipo 3 presentano le stesse caratteristiche del tipo 2, ma con i seguenti componenti aggiuntivi:
- Agitatore magnetico multiposizione SM 12/N per intelaiatura contenitore E 12/B (solo con PB-CSB 12/M)
- Set di 12 ancorette magnetiche MRST 2 e pietra pomice SIST 100, contenuto 100 g
- Set di 12 manicotti in PTFE con giunto conico standard PTFE 29
- Contenitore di trasporto TS CSB per intelaiatura contenitore E/B
- Stazione di titolazione manuale HT 1, comprensiva di buretta digitale e agitatore magnetico