Stampa…
Hai cercato: Sistemi di digestione
39  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Indicatore di miscelazione 5, per titolazioni di ammoniaca
Fornitore: Merck
Descrizione: Oltre alle compresse Kjeldahl da 5 g, che vengono aggiunte in fase di digestione come catalizzatore, sono disponibili anche compresse Merck Millipore ...
Codice catalogo: (1.08030.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08030.1000
Codice articolo locale: MERC1.08030.1000
Descrizione: Se-Cu-Catalizzatore di mineralizzazione Kjeldahl acc. Wieninger, Indice: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Le compresse Kjeldahl sono catalizzatori che promuovono il passaggio di digestione del metodo Kjeldahl per la determinazione dell'azoto.
Codice catalogo: (330666A)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC330666A
Descrizione: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 Cad.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Codice catalogo: (ACRO243920025)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 243920025
Codice articolo locale: ACRO243920025
Descrizione: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Indice: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Fornitore: THOMPSON & CAPPER
Descrizione: Reagenti di catalizzazione Kjeldahl in pratiche compresse con una gamma adatta per applicazioni generiche e specifiche.
Codice catalogo: (BEHRB00217638)
Fornitore: BEHR
Codice articolo fornitore: B00217638
Codice articolo locale: BEHRB00217638
Descrizione: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BEHRB00217639)
Fornitore: BEHR
Codice articolo fornitore: B00217639
Codice articolo locale: BEHRB00217639
Descrizione: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BEHRB00217925)
Fornitore: BEHR
Codice articolo fornitore: B00217925
Codice articolo locale: BEHRB00217925
Descrizione: The two-level behrosog process extraction system (neutraliser) – pre-separator plus safety level – keeps all acid vapours entirely away from the envir...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BEHR
Descrizione: La determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro totale molto importante per le misurazioni di acque reflue e scarichi fognari...
Codice catalogo: (705-0025)
Fornitore: BEHR
Codice articolo fornitore: B00218116
Codice articolo locale: BEHRB00218116
Descrizione: For the determination of readily liberated cyanides, the DET basic unit (DBAS, 705-0023) and the supplementary set for total cyanides (DGC, 705-0024) ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom