Stampa…
Hai cercato: Registratori
78  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi registratori sono ideali per registrare la temperatura e l'umidità relativa dei prodotti durante il trasporto. Per una completa flessibilità, l...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These data logging thermometers with Ethernet offer an easy and secure way to connect your smartphone, tablet or personal computer remotely with your ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questo registratore visualizza e memorizza la temperatura dei prodotti durante le fasi di manipolazione, di conservazione e di trasporto. E' in grado ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: TraceableGO Bluetooth temperature and humidity dataloggers fill in the unknowns between destinations. Bluetooth device is the ideal transit partner fo...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Easily access collected data between destinations with Bluetooth® data loggers.
Codice catalogo: (620-1965)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1965
Descrizione: Questo registratore di dati registra le letture su una scheda SD rimovibile. Il lettore di schede (in dotazione) si collega a una qualsiasi porta USB ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2694)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2694
Descrizione: TraceableLIVE® provides simple, digital monitoring of CO₂, temperature and humidity in greenhouses, micro labs, biofuel research and other environment...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EBRO
Descrizione: Questi datalogger consentono di memorizzare i dati di temperatura. Il display LCD riporta il valore misurato, il livello della batteria e l'unità di m...
Promo
Fornitore: SenseAnywhere
Descrizione: Registratori di temperatura wireless precisi ed esenti da manutenzione per uso fisso e mobile. Perfetti per ambienti ad alta umidità con rapidi cambia...
Fornitore: TESTO
Descrizione: The testo 440 and testo 440 differential pressure (dP) combine the benefits of a compact handheld device with intuitive measurement menus and a c...
Fornitore: SenseAnywhere
Descrizione: L’AiroSensor è una nuova generazione di registratori wireless a bassissimo consumo energetico collegati al Cloud. Raccoglie dati accurati su temperatu...
Fornitore: EBRO
Descrizione: Standard temperature and humidity data logger with internal humidity sensor and a memory capacity of 40 000 measurements.
Fornitore: EBRO
Descrizione: Il sistema di monitoraggio EBI 25 è costituito da un registratore di dati, un'interfaccia IF 400 e un software di valutazione/monitoraggio per PC o se...
Codice catalogo: (SENA0096647494982)
Fornitore: SenseAnywhere
Codice articolo fornitore: 0096647494982
Codice articolo locale: SENA0096647494982
Descrizione: An AssetTag is a card with barcode for the holder and QR code for on the outside of an asset representing the monitored asset in SAClient.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EBRO
Descrizione: Il modello EBI 25-TX per il monitoraggio wireless delle misurazioni di temperatura assicura che le merci deperibili siano prodotte e conservate sempre...
Codice catalogo: (SENA0096647495101)
Fornitore: SenseAnywhere
Codice articolo fornitore: 0096647495101
Codice articolo locale: SENA0096647495101
Descrizione: The Temp Only Module from SenseAnywhere is a small connector with enormous potential. The module can accurately monitor temperatures from −40 to +70 °...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom