Stampa…
Hai cercato: Dewar e vasi criogenici
30  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Recipienti per crioconservazione, Nalgene®, Contenitore Dewar 4150-9000, Capacità: 10 L, Materiale: HDPE, Ø del collo: 198 mm, Altezza interna: 396, Altezza totale: 470 mm
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Silvered borosilicate glass, structured aluminium protective covering. For tempering of round bottom flasks, cooling of small samples. They are vacuum...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniq...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Vetro borosilicato argentato, coperchio protettivo in metallo, verniciato blu (B) o in acciaio inox (B-E). Per stoccaggio e trasporto di azoto liquido...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Dewar flasks made of borosilicate glass 3.3 DIN/ISO 3585, for storing and tranporting of LN₂, CO₂ and other cooling liquids. Suitable as insulating fl...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Recipienti per crioconservazione, vetro borosilicato argentato, coperchio in metallo verniciato blu. Per la conservazione di azoto liquido, ghiaccio s...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: In vetro borosilicato argentato, con coperchio in alluminio spazzolato
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Contenitori Dewar, in acciaio inox, per stoccaggio e trasporto di azoto liquido, ghiaccio secco e altri refrigeranti. Con isolamento sotto vuoto e ran...
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: These containers are made from light aluminium with compound materials in the neck range and has super insolation foil in the vacuum space.
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Liquid nitrogen containers are made up of vacuum insulated stainless steel.
New Product
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ series features automated temperature monitoring and microprocesso...
Codice catalogo: (KGWA10911)
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Codice articolo fornitore: 10911
Codice articolo locale: KGWA10911
Descrizione: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KGWA11624)
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Codice articolo fornitore: 11624
Codice articolo locale: KGWA11624
Descrizione: Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coola...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Descrizione: Gamma di contenitori non pressurizzati utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto azoto liquido.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom