Stampa…
Hai cercato: Colorimetri Multiparametrici
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.73632.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.73632.0001
Codice articolo locale: MERC1.73632.0001
Descrizione: Uno strumento portatile ideato per misurazioni immediate.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (1.73635.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.73635.0001
Codice articolo locale: MERC1.73635.0001
Descrizione: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WATER-ID PRIMELAB
Descrizione: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Fornitore: Hach
Descrizione: I colorimetri LICO 620 e LICO 690 sono perfetti per misurazioni colorimetriche professionali di liquidi incolore e trasparenti con tecnologia con ragg...
Codice catalogo: (705-0744)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 9385200
Codice articolo locale: HACH9385200
Descrizione: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (705-0920)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 214020
Codice articolo locale: LOVI214020
Descrizione: Il modello MD 600 è stato progettato per usi esterni professionali o visite in loco. Contiene oltre 120 metodi preprogrammati.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (705-0923)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 214025
Codice articolo locale: LOVI214025
Descrizione: Il MD 610 combina la mobilità di un fotometro portatile con le caratteristiche di un moderno fotometro da laboratorio. Questo strumento presenta oltre...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LOVI210000)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 210000
Codice articolo locale: LOVI210000
Descrizione: Multiparameter colorimeter, Portable with rechargeable battery, MultiDirect Photometer, Lunghezze d'onda: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 265×195×70 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (705-0732)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: AQ3700
Codice articolo locale: ORIOAQ3700
Descrizione: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ3700 colorimeter with 90 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (705-0731)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: AQ4000
Codice articolo locale: ORIOAQ4000
Descrizione: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ4000 colorimeter with 65 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom