Stampa…
Hai cercato: Visori
3  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (E90006)
Fornitore: Biotium
Codice articolo fornitore: E90006
Codice articolo locale: BTIUE90006
Descrizione: The PMA-Lite™ 2.0 LED photolysis device is a light-weight LED light box specifically designed for optimal photoactivation of samples treated with prop...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HEAT120661)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: 120661
Codice articolo locale: HEAT120661
Descrizione: This small light box saves bench space and can be stored in a drawer.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (733-2003)
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Codice articolo fornitore: 552
Codice articolo locale: EDVO552
Descrizione: The Edvotek White Light Box features a spacious 25×25 cm viewing area illuminated by long life LEDs and is housed in a slim aluminium body. It is desi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom