Stampa…
Hai cercato: Conta colonie
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (710-2072)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-2072
Descrizione: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Contacolonie Premium 150 e Premium 90 HR e sistemi di misurazione delle zone d'inibizione.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the laboratory and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen...
Codice catalogo: (710-2246)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-2246
Descrizione: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (INSC436300)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 436300
Codice articolo locale: INSC436300
Descrizione: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (INSC438000)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 438000
Codice articolo locale: INSC438000
Descrizione: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-1868)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 435000
Codice articolo locale: INSC435000
Descrizione: Scan 100 è un contacolonie manuale dotato di sistema di illuminazione a LED e poggiapolsi ergonomico.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (INSC437000)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 437000
Codice articolo locale: INSC437000
Descrizione: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (INSC436000)
Fornitore: INTERSCIENCE
Codice articolo fornitore: 436000
Codice articolo locale: INSC436000
Descrizione: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (REIC13332600)
Fornitore: REICHERT INC.
Codice articolo fornitore: 13332600
Codice articolo locale: REIC13332600
Descrizione: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-1970)
Fornitore: SYNBIOSIS
Codice articolo fornitore: ACOL3-HD
Codice articolo locale: SYNBACOL3-HD
Descrizione: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Codice catalogo: (710-1700)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F378620002
Codice articolo locale: BELAF378620002
Descrizione: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SYNBACOLAD2)
Fornitore: SYNBIOSIS
Codice articolo fornitore: ACOLAD2
Codice articolo locale: SYNBACOLAD2
Descrizione: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (720-0098)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 8500
Codice articolo locale: GERB8500
Descrizione: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: HEATHROW
Descrizione: The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom