Stampa…
Hai cercato: Sistemi di controllo della termostatazione
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (462-0205)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRIMX-CV12
Descrizione: Il termostato a immersione MX è di facile utilizzo grazie ai tre pulsanti di controllo e ai comandi su schermo. Il comodo controllo a scorrimento cons...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperatu...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: The MAGIO™ series of bridge mounted circulators operate with a working temperature range of −50 to +300 °C* and a heating capacity of up to 3 kW. With...
Fornitore: LAUDA
Descrizione: Termostati a immersione con navigazione dei menu in formato testo per un funzionamento intuitivo. Sono disponibili diversi moduli di interfaccia come ...
Codice catalogo: (461-1241)
Fornitore: LAUDA
Codice articolo fornitore: L000618
Codice articolo locale: LAUDL000618
Descrizione: Il termostato a immersione Alpha è dotato di controller di facile utilizzo, con 3 pulsanti e un ampio display a LED, per una facile navigazione nel me...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: I termostati ad immersione della gamma Optima™ possono essere combinati con bagni in plastica, bagni in acciaio inox di qualità superiore o unità di r...
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: The Optima™ range of advanced thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. The TX150 and TXF2...
Fornitore: IKA
Descrizione: The IC immersion circulators have an extended temperature range for tempering fluids in open and covered water baths up to 200/250 °C. The LED/ graphi...
Fornitore: IKA
Descrizione: Compact ICC immersion circulators are ideal for tempering of liquids up to 150 °C. Suitable to use in open or covered bath vessels. The integrated pre...
Fornitore: THERMO ELECTRON LED GMBH
Descrizione: Designed for ease-of-use and to be energy efficient with powerful pumping and heating capacities for closed loop applications.
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Accurate PID temperature control.
Codice catalogo: (NICKNE4-T)
Fornitore: NICKEL ELECTRO
Codice articolo fornitore: NE4-T
Codice articolo locale: NICKNE4-T
Descrizione: Durable stainless steel construction, painted surfaces are powder painted with tough anti-bacterial finish with good chemical resistance. Easy to use ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HAKA1550021)
Fornitore: THERMO ELECTRON LED GMBH
Codice articolo fornitore: 1550021
Codice articolo locale: HAKA1550021
Descrizione: AC150 Immersion circulators is ideal for applications that require greater pumping performance with features such as ramp programming, application ala...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom