Stampa…
Bagni termostatati refrigerati
Fornitore: Julabo
461-0493EA 9130 EUR
JULA9212634
Bagni termostatati refrigerati
Bagni termostatati con riscaldamento e raffreddamento ideali per termostatazione di sistemi esterni con funzionamento simultaneo nella vasca. Le unità offrono un'elevata capacità riscaldante/refrigerante per garantire tempi di riscaldamento e raffreddamento rapidi. Con ACC (Active Cooling Control) fino a +200 °C (eccetto i modelli ED e F12). I modelli FP offrono un controllo del raffreddamento proporzionale per risparmiare energia e ridurre l'emissione di calore nell'ambiente. Rimozione pratica della polvere grazie alla griglia di ventilazione amovibile. Alcuni modelli sono dotati di maniglia o ruote orientabili per facilitarne il trasporto. Tutti i modelli sono dotati di porta di scarico anteriore per un facile drenaggio del fluido termostatico. Applicazioni tipiche: controllo della temperatura di sistemi esterni chiusi, ad esempio spettrofotometri, rifrattometri, viscosimetri. Per il controllo simultaneo della temperatura di oggetti di piccole dimensioni nel bagno termostatato.
  • Display a LED per i valori di temperatura effettiva e impostata
  • Tastierino per l'immissione del valore impostato
  • Protezione da sovratemperatura/funzionamento a secco regolabile
  • Interruttore per surriscaldamento/protezione da livello liquido basso (con galleggiante)
  • Funzione timer
  • Interfaccia RS232
  • Calibrazione a tre punti
  • Sistema di allarme tempestivo di basso livello del liquido e temperatura alta/bassa
  • Range di temperatura più ampio e regolazione elettronica della capacità della pompa
Modelli inoltre ampio display luminoso VFD per la visualizzazione simultanea dei valori reali e di set point interno/esterno, controllo della temperatura tramite PID a cascata per la massima stabilità termica interna ed esterna.
Capacità della pompa a regolazione elettronica con display illuminato per la visualizzazione dello stadio
Collegamento per sensore esterno PT100 per misurazione e controllo
Modulo di programmazione integrato con 10 passi di programmazione
Modelli HE:
Un modulo elettronico opzionale con collegamenti analogici per data logger e programmatore per l'impostazione dei valori di temperatura.
Pompa premente e aspirante particolarmente potente fino a 1,1 bar, a regolazione elettronica
ICC (Intelligent Cascade Control), auto-ottimizzante
TCF (Temperature Control Features) per limite di banda, impostazione limite, fattore co-speed e controlli dinamici
Modelli HL:
Stesse caratteristiche dei modelli HE, inoltre: display LCD interattivo retroilluminato, con menu interattivo e collegamenti per elettrovalvole opzionali o riscaldatore HST Booster con capacità riscaldante aggiuntiva di 4 kW.
Interfaccia RS232/RS485 per comunicazioni diversificate e connessione in rete
Modulo di programmazione integrato per sei programmi da 60 passi
Tutte le unità dotate di interfaccia RS232 sono compatibili con il software EasyTemp, scaricabile gratuitamente, per controllo da PC. Per ulteriori dettagli, contattare Avantor.
Portata massima/pressione massima:
HE, HL: 22 - 26 l/min, pressione 700 mbar, aspirazione 400 mbar (con capacità della pompa a regolazione elettronica)
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a +20; 0; −20; −30 e −40 °C